物質
aluminum oxide matrix
aluminum support
特徴
binder not applicable
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
EMD Millipore® 1.05550.0001
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm
層厚
200 μm
プレートL × W
20 cm × 20 cm
粒径
10-12 μm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック