Merck
Z740231
Supelco
TLC Aluminum Sheets
L × W 5 cm × 7.5 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
物質
aluminum support
silica gel 60 matrix
品質水準
特徴
binder Polymeric
fluorescent indicator
包装
pkg of 20 ea
メーカー/製品名
EMD Millipore® 1.05549.0001
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
5 cm × 7.5 cm
層厚
200 μm
粒径
10-12 μm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)