Merck
PHL89685
Glucocheirolin potassium salt
phyproof® Reference Substance
別名:
3-(Methylsulfonyl)propylglucosinolate potassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20KNO11S3
CAS番号:
分子量:
477.57
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C11H21NO11S3/c1-25(17,18)4-2-3-7(12-23-26(19,20)21)24-11-10(16)9(15)8(14)6(5-13)22-11/h6,8-11,13-16H,2-5H2,1H3,(H,19,20,21)/p-1/b12-7+/t6-,8-,9+,10-,11+/m1/s1
InChI Key
OFKKQTQFWWIRBD-BZVDQRPCSA-M
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)