Merck
Y0001761
ニコランジル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-(ピリジン-3-カルボニルアミノ)エチル硝酸塩, 2-ニコチンアミドエチル硝酸塩, Ikorel, N-[2-(ニトロオキシ)エチル]-3-ピリジンカルボキサミド, SG-75, Sigmart, Zynicor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9N3O4
CAS番号:
分子量:
211.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nicorandil
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12)
InChI Key
LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Nicorandil EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ニコランジルはATP感受性K+(KATP)チャネル複合体のオープナーで、ニコチンアミド硝酸エステル構造を有するNOドナーです。ニコランジルはSUR2Aを含むKATPチャネルよりもSUR2BのKATPチャネルを選択的に活性化します。内皮型NOシンターゼの発現を増強し、虚血性の心室性不整脈を防止します。カリウムチャネル活性化とNO供与は酵素グアニル酸シクラーゼの活性化とGMP活性化を引き起こすことから、ニコランジルは最終的に動脈と静脈の血管拡張を引き起こします。ニコランジルは血管のカリウムチャネルに選択的ですが、心臓の収縮、伝導に対する作用はほとんどありません。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Org. Perox. D
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
Y0001761:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)