Merck
SML1144
Sigma-Aldrich
Noopept
≥98% (HPLC)
別名:
1-(2-Phenylacetyl)-L-prolyl-glycine ethyl ester, GVS 111, N-Phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester, SGS 111
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H22N2O4
CAS番号:
分子量:
318.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -115 to -125°, c = 0.5 in chloroform-d
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CC1=CC=CC=C1)N2CCC[C@H]2C(NCC(OCC)=O)=O
InChI
1S/C17H22N2O4/c1-2-23-16(21)12-18-17(22)14-9-6-10-19(14)15(20)11-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8,14H,2,6,9-12H2,1H3,(H,18,22)/t14-/m0/s1
InChI Key
PJNSMUBMSNAEEN-AWEZNQCLSA-N
生物化学的/生理学的作用
Noopept is a nootropic and neuroprotective drug that normalizes the balance of the pro- and antioxidant systems.
Noopept is a nootropic and neuroprotective drug that normalizes the balance of the pro- and antioxidant systems. Noopept modulates a variety of physiological functions including cognition and anxiety. Noopept significantly weakens streptozotocin-Induced diabetes in rats.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1144-5MG:
SML1144-25MG:
SML1144-VAR:
SML1144-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)