安全性情報
Y0001762
Nicorandil impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-[(Pyridin-4-ylcarbonyl)amino]ethyl nitrate, p-Nicorandil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9N3O4
CAS番号:
分子量:
211.17
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nicorandil
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])OCCNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C8H9N3O4/c12-8(7-1-3-9-4-2-7)10-5-6-15-11(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,10,12)
InChI Key
VZCYAIHIDPPQHC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Nicorandil impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
Y0001762:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)