Merck
H0895
Sigma-Aldrich
ヘパリン二糖 IV-A ナトリウム塩
別名:
α-ΔUA-[1→4]-GlcNAc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C14H20NO11Na
CAS番号:
分子量:
401.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
形状
powder
品質水準
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].CC(=O)NC(C=O)C(O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)CO
InChI
1S/C14H21NO11.Na.H/c1-5(18)15-6(3-16)10(21)12(8(20)4-17)26-14-11(22)7(19)2-9(25-14)13(23)24;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-22H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,23,24);;
InChI Key
KSLVSLXDGFKPRA-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
さまざまなヘパリナ-ゼによるヘパリンおよびヘパラン硫酸の消化産物です。
その他情報
ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcN = D-glucosamine; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-sulfo, 2-sulfate, 6-sulfateをそれぞれ表しています。
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
調製ノート
ヘパリナ-ゼIIおよびIIIの作用により作られています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H0895-.5MG:
H0895PROC:
H0895-.5MG-PW:
H0895-BULK:
H0895-VAR:
H0895-PPG:
H0895-PH:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.