アッセイ
~99% (HPLC)
フォーム
solid
テクニック
HPLC: suitable
色
white to faint yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].N[C@H]1C(O)O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@@H](O[C@@H]2OC(=C[C@H](O)[C@H]2OS([O-])(=O)=O)C([O-])=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H19NO16S2.3Na/c13-6-7(15)9(5(26-11(6)18)2-25-30(19,20)21)28-12-8(29-31(22,23)24)3(14)1-4(27-12)10(16)17;;;/h1,3,5-9,11-12,14-15,18H,2,13H2,(H,16,17)(H,19,20,21)(H,22,23,24);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5+,6+,7+,8+,9+,11?,12-;;;/m0.../s1
InChI Key
WHYGSGRAJJCXLY-LXROVJCJSA-K
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H8892-BULK:
H8892-VAR:
H8892-1MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.