Merck
H8891
Sigma-Aldrich
ヘパリナーゼIII from Flavobacterium heparinum
Lyophilized powder stabilized with approx. 25% (w/w) bovine serum albumin, ≥30 units/mg protein (enzyme + BSA)
別名:
ヘパリチナーゼ from Flavobacterium heparinum, ヘパリチナーゼI, ヘパリンリアーゼIII
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bacterial (Flavobacterium heparinum)
品質水準
結合体
conjugate (Glucosaminoglycan)
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥30 units/mg protein (enzyme + BSA)
分子量
70.8 kDa
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フラボバクテリウムヘパリナム由来のヘパリナーゼIIIは、特定のGAGを切断するために使用されています。また、抗-aFGF(酸性線維芽細胞増殖因子)抗体と反応するタンパク質の電気泳動移動度に対するその作用を研究するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ヘパリナーゼIIIは、新生血管のin vivo形成を抑止し、ヘパリン硫酸をHNY-IおよびHNY,6X-G2結合で特異的に分解します。ヘパリナーゼIIIは、他のヘパリナーゼとは異なりアミノ酸システインを含まず、触媒作用を引き起こす13ヒスチジン残基を含みます。この酵素は、ヘパリンや低分子量ヘパリンに対しては作用しません。
主にヘパリン硫酸プロテオグリカンを基質として認識するヘパリン分解リア-ゼです。
単位の定義
1単位で、pH 7.5、25℃において1時間当たり0.1 μmolの不飽和ウロン酸が生成されます。1国際単位(I.U.)は約600σ単位と等価です。包装サイズはσ単位で示されます。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerの「enzymes for complex carbohydrate analysis」をご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H8891-PH:
H8891-50UN:
H8891-10UN-PW:
H8891PROC:
H8891-VAR:
H8891-10UN:
H8891-BULK:
H8891-5UN-PW:
H8891-5UN:
H8891-50UN-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
FGF binding by extracellular matrix components of Wharton's jelly
Malkowski A, et al.
Acta Biochimica Polonica, 54(2), 357-357 (2007)
Fluid shear stress primes mouse embryonic stem cells for differentiation in a self-renewing environment via heparan sulfate proteoglycans transduction
Toh YC and Voldman J
Faseb Journal, 25(4), 1208-1217 (2011)
Md Nasimuzzaman et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 20(6), 1158-1166 (2012-03-22)
Foamy viruses (FVs) (spumaretroviruses) are good alternative to retroviruses as gene therapy vector. Despite four decades since the discovery of FV, its receptor molecule is still unknown. FV vector transduction of human CD34(+) cells was inhibited by culture with fibronectin.
Sanjai S
Applied Microbiology, 129-129 (2015)
Andrea Garolla et al.
Human reproduction (Oxford, England), 27(4), 967-973 (2012-02-09)
Human papillomavirus (HPV) infection has been demonstrated in the sperm of a large percentage of sexually active males and is associated with an impairment of sperm parameters, with a particular negative impact on sperm motility, suggesting a possible role in
資料
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.