リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
結合体
(Glucosaminoglycan)
無菌性
aseptically filled
フォーム
buffered aqueous solution
比活性
≥140 units/mg protein
分子量
32 kDa
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
エンドβ-ガラクトシダーゼは分別タンパク質単離で使用されました。エンドβ-ガラクトシダーゼはヒト内皮細胞の内皮セクレトームのグライコプロテオミクスにおける脱グリコシルに使用されました。
生物化学的/生理学的作用
非分岐の繰り返しポリ-N-アセチルラクロサミン[ GlcNAc β(1-3)Gal β(1-4)]構造における内部β(1-4)ガラクトース結合は望ましい基質です。
ケラタン硫酸のような硫酸化構造も開裂します。基質の分岐および/またはフコシル化は開裂を減らすか、完全に阻止することができます。ガラクトースのC-6の硫酸化が開裂を阻止します。ネオラクト系のオリゴ糖は望ましい基質からの逸脱に依存して大幅に低下した速度で開裂します。例えば、 Gal β(1-3)GlcNAc β(1-3)Gal β(1-4)Glc はケラタン硫酸の速度5X10-5で開裂します。
β-ガラクトシダーゼは、乳糖を開裂させて単糖類成分、グルコースおよびガラクトースにします。β-ガラクトシダーゼは、フィードバックループにおいてグルコースのアロラクトース、β-ガラクトシダーゼの誘導因子へのグリコシル基転移も促進します。
ケラタン硫酸のような硫酸化構造も開裂します。基質の分岐および/またはフコシル化は開裂を減らすか、完全に阻止することができます。ガラクトースのC-6の硫酸化が開裂を阻止します。ネオラクト系のオリゴ糖は望ましい基質からの逸脱に依存して大幅に低下した速度で開裂します。例えば、 Gal β(1-3)GlcNAc β(1-3)Gal β(1-4)Glc はケラタン硫酸の速度5X10-5で開裂します。
β-ガラクトシダーゼは、乳糖を開裂させて単糖類成分、グルコースおよびガラクトースにします。β-ガラクトシダーゼは、フィードバックループにおいてグルコースのアロラクトース、β-ガラクトシダーゼの誘導因子へのグリコシル基転移も促進します。
単位の定義
37 ℃、pH 5.8において、1単位でウシ角膜ケラタン硫酸から毎分1.0 μモルの還元糖を放出します。
物理的形状
20 mM Tris-HCl(pH 7.5)で無菌的に調製した溶液
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G6920-VAR:
G6920-BULK:
G6920-.5UN:
G6920-.5UN-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Maria Vistnes et al.
PloS one, 9(3), e89621-e89621 (2014-03-07)
We hypothesized that cleavage of the extracellular matrix (ECM) proteoglycans versican and aggrecan by ADAMTS (a disintegrin and metalloprotease with thrombospondin motifs) proteases, which contributes to stress-induced ECM-reorganization in atherogenesis and osteoarthritis, also play a role in heart failure development.
Xiaoke Yin et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 12(4), 956-978 (2013-01-25)
Previous proteomics studies have partially unraveled the complexity of endothelial protein secretion but have not investigated glycosylation, a key modification of secreted and membrane proteins for cell communication. In this study, human umbilical vein endothelial cells were kept in serum-free
William Mark Erwin et al.
Arthritis research & therapy, 17, 240-240 (2015-09-06)
In the present study, we sought to quantify and contrast the secretome and biomechanical properties of the non-chondrodystrophic (NCD) and chondrodystrophic (CD) canine intervertebral disc (IVD) nucleus pulposus (NP). We used iTRAQ proteomic methods to quantify the secretome of both
Salvatore Santamaria et al.
Scientific reports, 9(1), 10914-10914 (2019-07-31)
ADAMTS (A Disintegrin-like and Metalloproteinase domain with Thrombospondin type 1 Motif)-1, -4 and -5 share the abilities to cleave large aggregating proteoglycans including versican and aggrecan. These activities are highly relevant to cardiovascular disease and osteoarthritis and during development. Here
Xiaoke Yin 殷晓科 et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 39(9), 1859-1873 (2019-07-19)
Marfan syndrome (MFS) is caused by mutations in FBN1 (fibrillin-1), an extracellular matrix (ECM) component, which is modified post-translationally by glycosylation. This study aimed to characterize the glycoproteome of the aortic ECM from patients with MFS and relate it to