アッセイ
≥97% (NMR)
フォーム
liquid
色
colorless to yellow
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[S](=O)(CCCN=C=S)C
InChI Key
LELAOEBVZLPXAZ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Iberin is a natural isothiocyanates from cruciferous vegetables (cabbage, red cabbage, horseradish) that potently inhibits toll-like receptors (TLRs) signaling. Iberin covalently binds to TLR4 and TLR2, which inhibits TLR dimerization. Iberin exhibits potent antioxidant, anticancer, and antimicrobial activities. It is quorum-sensing inhibitor (QSI) of the bacterial pathogen Pseudomonas aeruginosa through downregulation of the Gac/Rsm QS network.
Inhibits toll-like receptors (TLRs); natural isothiocyanates from cruciferous vegetables
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3844-BULK:
SML3844-5MG:
SML3844-25MG:
SML3844-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)