product name
TSKgel® G3000SWXL HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L20
suitable for USP L59
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 08541
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
マトリックス
silica particle platform
マトリックス活性基
diol phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
250 Å
使用pH
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
アプリケーション
ガードカラム
分析カラム
抗体
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
The results of this column stability study show that TSKgel G3000SWXL are highly stable; the efficiency and peak symmetry values show minimal variation from the first to the 1,000th injection.
These columns are designed to be operated with a simple and well established method (sodium phosphate mobile phase, pH 6.8) and are packed for use in both HPLC and UHPLC systems.
プロトコル
Calibration Curves for TSKgel® SW mAb Columns
Calibration Curves for TSKgel® SW mAb Columns
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)