Merck
713-0940
HPLCによるペルオキシダーゼの分析、 TSKgel® G3000SWXL
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: TSKgel G3000SWXL, 30 cm × 7.8 mm I.D., 5 μm particles (808541)
mobile phase: 0.3M sodium chloride/0.05M phosphate buffer, pH 7.0
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 100 μL crude peroxidase preparation from Japanese horseradish (0.15mg)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
アナライト
詳細
    Peroxidase
アプリケーション
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)