Merck
Z150770
ガラス管カッター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122406
NACRES:
NB.35
関連するカテゴリー
詳細
使用するまでばねで開いた状態を保ちます。径1-1/2インチ(38 mm)以下のガラス管を切ることができます。ニッケルメッキ亜鉛合金ダイキャスト製。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)