Merck
20425-U
Sigma-Aldrich
ヘビーデューティーチューブカッター
manual, tubing cutter L 4 15/16 in., pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122406
NACRES:
NB.35
特徴
manual
包装
pkg of 1 ea
チューブカッターL
4 15/16 in.
関連するカテゴリー
特徴および利点
メタルチューブを1/8~ 1-1/8in. に切断します。O.D.
スペアのカッティングウィールが付属します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)