Merck
808540
TSKgel® G2000SWXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
別名:
G2000SWXL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
製品名
TSKgel® G2000SWXL HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L20
suitable for USP L59
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 08540
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
diol phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
125 Å
使用pH
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSK-GEL G2000SWxlカラムは、GFCによる生体高分子分析用の高級カラムとして広く知られ、カラム単位体積当たりの微細孔容積が大きいこと、試料の吸着が少ないこと、およびカラム効率が高いことのすべてによって、他の追随を許さない試料分解能がもたらされます。5μmの粒子と125Åの微細孔を持つTSKgel G2000SWxlは、低分子タンパク質とペプチドの分離用として優れた選択肢です。分別範囲は、150,000 Daまでの球状タンパク質試料に適用されます。
物理的形状
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)