安全性情報
816049
TSKgel® QC-PAK GFC 300 HPLC Column
phase diol, L × I.D. 15 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
別名:
TSKgel® SWXL Columns
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L20
suitable for USP L59
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 16049
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
41 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 7.8 mm
マトリックス
silica particle platform
マトリックス活性基
diol phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
250 Å
使用pH
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
TSK-GEL QC-PAKカラムは、TSK-GEL G2000SWxlおよびG3000SWxl製品ラインの中で提供されます。これらのカラムは長さが15 cm、粒子は5μmで、30cm、10μmのTSK-GEL G2000SWおよびG3000SWカラムの半分の時間で同じ分解能が得られます。
物理的形状
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)