Merck
808542
TSKgel® G4000SWXL (8 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
別名:
G4000SWXL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
製品名
TSKgel® G4000SWXL HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 8 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L20
suitable for USP L59
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 08542
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
35 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
diol phase
粒径
8 μm
ポアサイズ
450 Å
使用pH
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSK-GEL G4000SWxlカラムは、GFCによる生体高分子分析用の高級カラムとして広く知られ、カラム単位体積当たりの微細孔容積が大きいこと、試料の吸着が少ないこと、およびカラム効率が高いことのすべてによって、他の追随を許さない試料分解能がもたらされます。8μmの粒子と450Åの微細孔を持つTSKgel G4000SWxlでは、最大の排除限界と最も広い分別範囲が得られます。PEG化タンパク質またはグリコシル化生体分子用として優れた選択肢です。分別範囲は、700万Daまでの球状タンパク質試料に適用可能です。
物理的形状
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)