Merck
C1057
Sigma-Aldrich
ブチリルコリンエステラーゼ ウマ血清由来
lyophilized powder, ≥900 units/mg protein
別名:
アシルコリンアシルヒドロラーゼ, コリンエステラーゼ, ブチリル, シュードコリンエステラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
lyophilized powder
品質水準
比活性
≥900 units/mg protein
分子量
tetramer 440 kDa
組成
Protein, ≥10%
溶解性
H2O: soluble 10 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
BChE活性の選択的阻害は、有機リン酸エステルの検出に使用されます。有機リン中毒の治療における使用が検討されています。ヒトの血中 BChE濃度は、有毒である可能性のある神経ガスに対する防御の程度と相関することが報告されています。コリンエステラーゼは、アルツハイマー病における役割についても研究されています。
生物化学的/生理学的作用
ブチルコリンエステラーゼ(BChE)はセリン加水分解酵素であり、アセチルコリンエステラーゼ(AChE)と構造的には似ていますが、基質特異性と阻害剤感受性が異なります。BChEは、AChEと異なり、ブチルコリンやベンゾイルコリンなどの比較的大きなコリンエステルを効率的に加水分解することができます。この酵素は、4つの等しいサブユニット(各110 kDa)をもつ四量体糖タンパク質です。この酵素は、Ca2+とMg2+によって活性化されます。pH域6.0~8.0で活性は一定です。ベタイン、ニコチン、有機リン酸エステル、カルバマートによって阻害されます。
単位の定義
1ユニットは、pH 8.0、37°C、1分間に、1.0 μmolのブチリルコリンをコリンと酪酸に加水分解する酵素量です。ブチリルコリンを基質とした場合の活性は、アセチルコリンを基質とした場合の約2.5倍となります。
物理的形状
バッファ-塩を含有する高純度物質
アナリシスノート
タンパク量はビウレット法で測定
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C1057-BULK:
C1057-100UN:
C1057PROC:
C1057-5KU:
C1057-500UN:
C1057-VAR:
C1057-1KU:
C1057-CP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tarek Mohamed et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(12), 3606-3609 (2010-05-18)
A group of 2,4-disubstituted pyrimidine derivatives (7a-e, 8a-e and 9a-d) that possess a variety of C-2 aliphatic five- and six-membered heterocycloalkyl ring in conjunction with a C-4 arylalkylamino substituent were designed, synthesized and evaluated as cholinesterase (ChE) inhibitors. The steric
Keriman Ozadali-Sari et al.
Bioorganic chemistry, 72, 208-214 (2017-05-10)
The present study describes the synthesis, pharmacological evaluation (BChE/AChE inhibition, Aβ antiaggregation, and neuroprotective effects), and molecular modeling studies of novel 2-[4-(4-substitutedpiperazin-1-yl)phenyl]benzimidazole derivatives. The alkyl-substituted derivatives exhibited selective inhibition on BChE with varying efficiency. Compounds 3b and 3d were found
Jianhua Liu et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 93(5), 1980-1987 (2008-03-20)
Ghrelin, an acylated peptide hormone secreted from the gut, regulates appetite and metabolism. Elucidating its pattern of secretion in the fed and fasted states is important in the face of the obesity epidemic. Our objective was to examine changes in
R M Blong et al.
The Biochemical journal, 327 ( Pt 3), 747-757 (1998-05-15)
Butyrylcholinesterase (BChE) in human serum consists predominantly of tetramers. Recombinant BChE, however, expressed in Chinese hamster ovary (CHO) cells, consists of approx. 55% dimers, 10-30% tetramers and 15-40% monomers. To determine the origin of the monomer species we added the
Determination of butyrylcholinesterase inhibition using ion transfer across the interface between two immiscible liquids
Beattie PD, et al.
Analytical Chemistry, 66(1), 52-57 (1994)