Merck
C1682
Sigma-Aldrich
アセチルコリンエステラーゼ ヒト
recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein (Lowry)
別名:
AChE, アセチルコリンアセチルヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥1,000 units/mg protein (Lowry)
分子量
64.6 kDa
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ACHE(43)
詳細
アセチルコリンエステラーゼ(AChE)はセリンヒドロラーゼであり、カルボキシルエステラーゼファミリーに属しています。AChEは、神経筋接合部および脳のコリン作動性シナプスに局在します。
アプリケーション
ヒトアセチルコリンエステラーゼは、下記の用途で使用されています:
  • アセチルコリンエステラーゼバリアントであるAChE-RおよびAChE-Sのタンパク質濃度を測定する際の標準タンパク質として
  • ヒト線維芽細胞の刺激
  • アセチルコリンエステラーゼのin vitro 触媒活性の研究ならびに金属、H2O2およびOHラジカルが触媒活性に及ぼす影響の測定
生物化学的/生理学的作用
in vivoでのアセチルコリンの主要な分解酵素です。アセチルコリンと水をコリンと酢酸に変換します。
アセチルコリンエステラーゼ(AChE)は、神経毒性評価でのバイオマーカーとみなされています。AChEは、一酸化窒素のシグナル伝達経路の修飾因子であり、膜の完全性および老化のマーカーです。AChEはコリンエステルを加水分解します。AChEは、コリン作動性シナプスでの刺激伝導を停止させます。AChEは、神経伝達物質のアセチルコリン(ACh)を酢酸およびコリンに迅速に加水分解することにより、刺激伝導を停止させます。AChE阻害剤は、コリンエステラーゼによるAChの分解を妨げ、神経伝達物質の作用のレベルおよび持続時間を増加させます。
単位の定義
1単位は、pH 8.0、37°Cにおいて、毎分1.0μモルのアセチルチオコリンをチオコリンと酢酸に分解します。
物理的形状
本製品は、凍結乾燥粉末として提供されています。50 mMリン酸バッファー(pH 8)に溶解し、孔径0.22 μmの膜でろ過した溶液から凍結乾燥しました。
アナリシスノート
基質がブチリルコリンのときと比較して基質がアセチルコリンの場合、電気ウナギ由来アセチルコリンエステラ-ゼは30~100倍の活性を発揮します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C1682-.1MG:
C1682-BULK:
C1682-10UG-PW:
C1682-VAR:
C1682-10UG:
C1682-.1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In vitro effect of H 2 O 2, some transition metals and hydroxyl radical produced via fenton and fenton-like reactions, on the catalytic activity of AChE and the Hydrolysis of ACh
Mendez-Garrido A, et al
Neurochemical Research, 39(11), 2093-2104 (2014)
Different cholinesterase inhibitor effects on CSF cholinesterases in Alzheimer patients
Nordberg A, et al.
Current Alzheimer Research, 6(1), 4-14 (2009)
Jiayi Liu et al.
Frontiers in plant science, 12, 720816-720816 (2021-08-31)
Essential oils (EOs) are often the source of insecticidal substances of high efficiency and low toxicity. From gas chromatograph-mass spectrometer, column chromatography, and nuclear magnetic resonance spectra analyses, twenty terpenes were identified from the EOs of Artemisia nakaii. These comprised
Agneta Nordberg et al.
Current Alzheimer research, 6(1), 4-14 (2009-02-10)
The current study aimed to compare the effects of different cholinesterase inhibitors on acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BuChE) activities and protein levels, in the cerebrospinal fluid (CSF) of Alzheimer disease (AD) patients. AD patients aged 50-85 years were randomized to
Sebastian Oddsson et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(12) (2020-06-26)
Despite extensive efforts in the development of drugs for complex neurodegenerative diseases, treatment often remains challenging or ineffective, and hence new treatment strategies are necessary. One approach is the design of multi-target drugs, which can potentially address the complex nature