安全性情報
MAK119
Sigma-Aldrich
アセチルコリンエステラーゼ活性アッセイキット
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
ACHE活性アッセイ, RBCコリンエステラーゼ活性アッセイ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
neurological disorders
保管温度
room temp
遺伝子情報
human ... ACHE(43)
mouse ... ACHE(11423)
詳細
アセチルコリンエステラーゼ(AChE)は、神経伝達物質アセチルコリン(ACh)を酢酸とコリンに加水分解する酵素です。AChEはシナプス間隙に存在し、AChの分解を触媒することによりシナプス伝達を終結させる機能を有し、活性化後にコリン作動性ニューロンを休止状態に回復させます。 また、本化合物は赤血球、運動及び感覚線維、筋肉、神経並びに中枢及び末梢組織の膜でも検出されます。AChE活性の変化は、コリンエステラーゼインヒビターとして作用する一部の殺虫剤への曝露により生じることがあります。AChE阻害剤は、認知症などの特定の疾患の治療にも用いられます。
アプリケーション
アセチルコリンエステラーゼ活性アッセイキットは、ラット有機リン酸モデル及び脳組織ホモジネート中のアセチルコリンエステラーゼ活性の測定に使用されています。
特徴および利点
ハイスループット処理システムに適合します。キュベット使用に適応可能です。
適合性
血液、血清、血漿など生体試料中のアセチルコリンエステラーゼ活性の検出に適しています。
原理
本アッセイはエルマン法を最適化したもので、AChEによって産生されたチオコリンが5,5′-ジチオビス(2-ニトロ安息香酸)と反応して、存在するAChE活性に比例して発色産物(412 nm)を形成します。1ユニットのAChEは、室温およびpH 7.5の条件下で、毎分1.0 μmolのチオコリンの生成を触媒する酵素量です。本キットは、AChE活性10~600ユニット/Lで直線範囲を有しています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Abdullah M Alzahrani
Environmental science and pollution research international, 26(16), 16548-16555 (2019-04-14)
Despite the widespread use of the insecticide imidacloprid (IMI), a neonicotinoid, there is an urgent need for documenting information related to its acute toxicity. Therefore, this study aims to explore the markers of IMI acute toxicity in the testes of
Study on social isolation as a risk factor in development of Alzheimer?s disease in rats.
Ali A A, et al.
Brain disorders & therapy., 6(230), 2-2 (2017)
Neuroprotective Effects of AEOL10150 in a Rat Organophosphate Model.
Liang L P, et al.
Toxicological Sciences, 162(2), 611-621 (2017)
Zhen-Xing Zuo et al.
Neural plasticity, 2015, 453170-453170 (2015-12-24)
Chronic pain is a major health issue and most patients suffer from spontaneous pain. Previous studies suggest that Huperzine A (Hup A), an alkaloid isolated from the Chinese herb Huperzia serrata, is a potent analgesic with few side effects. However
Marine Droguerre et al.
Frontiers in neuroscience, 14, 563-563 (2020-07-03)
Donepezil (DPZ) is an acetylcholinesterase inhibitor used in Alzheimer's disease to restore cognitive functions but is endowed with limited efficacy. Recent studies pointed out the implication of astroglial networks in cognitive processes, notably via astrocyte connexins (Cxs), proteins involved in