Merck
A5626
Sigma-Aldrich
アセチルチオコリンクロリド
≥99% (TLC), powder
別名:
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium chloride acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COSCH2CH2N(CH3)3Cl
CAS番号:
分子量:
197.73
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NOS.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
GZYVLKKMMDFCKR-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... ACHE(43)
アプリケーション
塩化アセチルチオコリンは、精液エキソソーム(SE)のアセチルコリンエステラーゼ活性を測定するために使用されています。また、その動態パラメータの微小熱量測定において、アセチルコリンエステラーゼの基質として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アセチルコリンエステラーゼ(AChE)酵素は、神経伝達プロセスにおいて重要な生理学的役割を果たします。
アセチルコリンエステラ-ゼ基質であり、ニコチン作動性アセチルコリン受容体アゴニストです。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A5626-1G:
A5626-5G:
A5626-VAR:
A5626-BULK:
A5626-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tanja Botić et al.
European journal of medicinal chemistry, 136, 294-304 (2017-05-16)
The brominated pyrroloiminoquinone alkaloids discorhabdins B, L and G and 3-dihydro-7,8- dehydrodiscorhabdin C, isolated from methanol extracts of two specimens of Latrunculia sp. sponges collected near the Antarctic Peninsula, are here demonstrated for the first time to be reversible competitive
Alexandra Raileanu et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 18(10), 6905-6912 (2018-06-30)
Here we report on the fabrication and characterization of cluster-assembled nanostructured zirconia electrodes for the electrochemical detection of enzymatically produced thiocholine. Zirconia nanostructures are produced by Supersonic Cluster Beam Deposition on thin gold films. This technique enables nanoscale control of
Roberto M Maciel et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 84, 559-568 (2016-10-04)
The present study investigated the protective effect of quercetin (Querc) on memory, anxiety-like behavior and impairment of ectonucleotidases and acetylcholinesterase (AChE) activities in brain of streptozotocin-induced diabetic rats (STZ-diabetes). The type 1 diabetes mellitus was induced by an intraperitoneal injection
Lindon W K Moodie et al.
Organic & biomolecular chemistry, 14(47), 11220-11229 (2016-11-15)
The marine secondary metabolite stryphnusin (1) was isolated from the boreal sponge Stryphnus fortis, collected off the Norwegian coast. Given its resemblance to other natural acetylcholinesterase antagonists, it was evaluated against electric eel acetylcholinesterase and displayed inhibitory activity. A library
Nadin Aftim et al.
Talanta, 174, 414-419 (2017-07-26)
Molecularly imprinted polymers (MIPs) for phosmet insecticide were synthesized by batch polymerization. The affinity of functional monomers to phosmet was tested using an original method involving an electrochemical biosensor based on acetylcholinesterase inhibition. It was demonstrated that association of phosmet