Merck
C2888
Sigma-Aldrich
アセチルコリンエステラーゼ Electrophorus electricus(電気ウナギ)由来
Type V-S, lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein
別名:
AChE, アセチルコリンアセチルヒドロラーゼ, アセチルコリンエステラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
由来生物
Electrophorus electricus
タイプ
Type V-S
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥1,000 units/mg protein
分子量
280 kDa
組成
Protein, ≥45% biuret
pI 
~5.3
溶解性
Tris buffer: 1 mg/mL (0.02 M Tris buffer, pH 7.5)
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分子量:280 kDa
等電点:5.5
消散係数: E1% = 18.0(280 nm)
電気ウナギ(Electrophorus electricus)由来のアセチルコリンエステラ-ゼは、4個の同一のサブユニット(分子量70 kDa)からなる四量体です。各サブユニットには1個の活性部位があります。ヘキソサミンを含有する糖タンパク質です。
アプリケーション
Electrophorus electricus(デンキウナギ)由来のアセチルコリンエステラーゼは、以下の用途に使用されています:
  • アセチルコリンエステラーゼ活性アッセイに
  • Xenopus(アフリカツメガエル)の胚性海馬細胞に対する作用を検討するため
  • 発生および可塑性に対するアセチルコリン阻害剤の作用を検討するため
生物化学的/生理学的作用
in vivoでのアセチルコリンの主要な分解酵素です。アセチルコリンと水をコリンと酢酸に変換します。
アセチルコリンエステラーゼ(AChE)は、神経筋接合部およびコリン作動性ニューロンのシナプス間隙においてアセチルコリンに対する活性を示します。一酸化窒素シグナル伝達経路に関与します。
注意
希釈溶液(<1mg/mL)の場合、BSA 1mg/mLを加えて安定化して下さい。中性のリン酸バッファ-で、≧1mg protein/mLに希釈した溶液は、冷蔵保存で6ヶ月まで安定です。
単位の定義
1ユニットは、pH 8.0、37°Cで1分間に1.0 μmolのアセチルコリンをコリンと酢酸に加水分解する酵素量です。
物理的形状
凍結乾燥品(Trisバッファ-塩含有)
アナリシスノート
基質がブチリルコリンのときと比較して基質がアセチルコリンの場合、電気ウナギ由来アセチルコリンエステラ-ゼは30~100倍の活性を発揮します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C2888-5KU:
C2888-VAR:
C2888-500UN:
C2888-BULK:
C2888-1KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniela Pereira et al.
Marine drugs, 19(1) (2020-12-31)
Over the last decades, antifouling coatings containing biocidal compounds as active ingredients were used to prevent biofouling, and eco-friendly alternatives are needed. Previous research from our group showed that polymethoxylated chalcones and glycosylated flavones obtained by synthesis displayed antifouling activity
Silvia Olivera et al.
Molecular and cellular neurosciences, 23(1), 96-106 (2003-06-12)
Here we show that chronic application of low concentrations (0.01-0.05 U/ml) or a single application of 1-5 U/ml acetylcholinesterase (AChE) promotes the extension of neuronal processes, synapse formation, and alpha-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazolepropionate receptor (AMPAR) surface expression in both embryonic and postnatal hippocampal
Daniel A S Kitagawa et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 36(1), 1370-1377 (2021-06-22)
Organophosphorus poisoning caused by some pesticides and nerve agents is a life-threating condition that must be swiftly addressed to avoid casualties. Despite the availability of medical countermeasures, the clinically available compounds lack a broad spectrum, are not effective towards all
Nagham Alatrash et al.
ChemMedChem, 12(13), 1055-1069 (2017-06-13)
Four mononuclear [(L-L)2 Ru(tatpp)]2+ and two dinuclear [(L-L)2 Ru(tatpp)Ru(L-L)2 ]4+ ruthenium(II) polypyridyl complexes (RPCs) containing the 9,11,20,22-tetraazatetrapyrido[3,2-a:2',3'-c:3'',2''-l:2''',3'''-n]pentacene (tatpp) ligand were synthesized, in which L-L is a chelating diamine ligand such as 2,2'-bipyridine (bpy), 1,10-phenanthroline (phen), 3,4,7,8-tetramethyl-1,10-phenanthroline (Me4 phen) or 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
Neda Rafat et al.
Biosensors, 11(11) (2021-11-26)
A novel, integrated experimental and modeling framework was applied to an inhibition-based bi-enzyme (IBE) electrochemical biosensor to detect acetylcholinesterase (AChE) inhibitors that may trigger neurological diseases. The biosensor was fabricated by co-immobilizing AChE and tyrosinase (Tyr) on the gold working