アプリケーション
S-Butyrylthiocholine iodide has been used as a substrate for butyrylcholinesterase (BChE) or plasma cholinesterase activity assay.
その他情報
Preferred substrate for the determination of plasma cholinesterase variants
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
20820-BULK:
20820-5G:4548173992938
20820-25G:4548173992921
20820-INTR:
20820-1G:4548173992914
20820-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)