アッセイ
≥97% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
溶解性
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
Br.C[N](C)(CC=C)c1ccc(CCC(=O)CCc2ccc(cc2)[N](C)(C)CC=C)cc1
InChI
1S/C27H38N2O.BrH/c1-7-21-28(3,4)25-15-9-23(10-16-25)13-19-27(30)20-14-24-11-17-26(18-12-24)29(5,6)22-8-2;/h7-12,15-18H,1-2,13-14,19-22H2,3-6H3;1H
InChI Key
XBXRQUYORADPMX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ACHE(43)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A9013-BULK:
A9013-100MG:
A9013-100MG-PW:
A9013-25MG-PW:
A9013-25MG:
A9013-250MG-PW:
A9013-250MG:
A9013-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック