製品名
TSKgel®陰イオン交換カラム, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size, PEEK hardware
物質
PEEK hardware
認証
suitable for USP L20
suitable for USP L59
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 20026
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
diol phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
250 Å pore diameter
使用pH
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BioAssist G2SWxl, G3SWxl and G4Swxl are made of PEEK housing material to reduce sample absorption to stainless steel or glass. These columns have the same attributes as the corresponding stainless steel columns (TSKgel G2000SWxl, G3000Swxl and G4000SWxl). Widely considered the premium columns for analyzing biopolymers by GFC, TSKgel G3000SWxl columns feature high pore volume per unit column volume, low sample adsorption and excellent column efficiency, all contributing to unsurpassed sample resolution. With 5μm particles and 250Å pores, TSKgel G3000SWxl is an excellent choice for protein and large peptide separations. The fractionation range is applicable for globular protein samples up to 0.5 million Da.
アプリケーション
Calibration range: 10,000-500,000 Da (globular proteins)
物理的形状
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
法的情報
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)