製品名
TSKgel®陰イオン交換カラム, phase diol, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 7 μm particle size, PEEK hardware
物質
PEEK hardware
認証
suitable for USP L20
suitable for USP L59
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 18008
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
4 cm × 6 mm
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
diol phase
粒径
7 μm
ポアサイズ
25 Å
使用pH
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel SWXL-type columns contain smaller particles than TSKgel SW-type columns; 5 and 8μm versus 10 and 13μm. As the TSKgel SW-type columns, TSKgel SWXL columns feature highly porous silica particles, the surface of which has been shielded from interacting with proteins by derivatization with ligands containing diol functional groups. TSKgel SWXL-type columns stand out from other silica- or polymer-based high performance size exclusion columns by virtue of their large pore volumes. These columns are commonly used in the quality control of monoclonal antibodies and other biopharma products.
物理的形状
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
法的情報
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)