Merck
729205
Sigma-Aldrich
カリウムフラン-3-トリフルオロボラート
97%
別名:
カリウム-3-フラントリフルオロボラート, カリウムフラン-3-イルトリフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3BF3KO
分子量:
173.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
188-193 °C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)c1ccoc1
InChI
1S/C4H3BF3O.K/c6-5(7,8)4-1-2-9-3-4;/h1-3H;/q-1;+1
InChI Key
QVTNSKLYIAKFKK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
729205-BULK:
729205-VAR:
729205-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)