安全性情報
NIST8671
NISTmAb、ヒト化IgG1kモノクローナル抗体
NIST® SRM® 8671
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.41
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
フォーマット
matrix material
詳細
NISTmAb(ヒト化IgG1kモノクローナル抗体)は、マウス細胞の懸濁培養で発現されたリコンビナント抗体です。2つの同じ軽鎖と2つの同じ重鎖が鎖間および鎖内のジスルフィド結合によって繋がったホモ二量体であり、分子量は150 kDaです。本タンパク質は、メチオニンの酸化、脱アミド化、および糖化などの翻訳後修飾の量が少ないことが特徴です。また、このヒト化モノクローナル抗体は、N末端のピログルタミン化、C末端のリジンのクリッピング、そして重鎖のグリコシル化を保持しています。
RM 8671のユニットは、12.5 mmol/L L-ヒスチジン、12.5 mmol/L L-ヒスチジンHCl(pH 6.0)中の10 mg/mL NIST IgG1κモノクローナル抗体(NISTmAb)を800 µL含む、1本の内部スレッド付きポリプロピレンクライオバイアルで構成されます。
SRM 8671_Cert
SRM 8671_SDS
アプリケーション
NISTmAb、ヒト化IgG1kモノクローナル抗体は、ボトムアップ質量分析におけるde novoシーケンシングアルゴリズムの試験のための標準品として使用されています。この標準物質(RM)は、主に、モノクローナル抗体の生化学的および生物物理学的属性を定める方法の性能評価を目的とします。また、治療用タンパク質の特性評価における新規技術の開発のための、代表的なテスト分子も提供します。他の利用法には、
  • システムの適合性試験
  • 、開発している方法または装置の性能およびバラつき評価、
  • 分析試験法の比較変更、
  • 方法の適格性評価のサポート、などがあります。
アナリシスノート
NIST8671は、研究用です。動物やヒトへの投与、または臨床試験や治療での使用を目的としていません。
その他情報
  • RM 8671は研究用です。
  • 有効期限、保存、安全性、使用法、および供給源に関する詳細は、NIST認証書に記載されています。 
  • 生体材料、廃棄、および輸送に関する情報は、SDSでご覧いただけます。
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
NIST8671:
NIST8671-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ioannis Karageorgos et al.
Biologicals : journal of the International Association of Biological Standardization, 50, 27-34 (2017-10-03)
Monoclonal antibody pharmaceuticals are the fastest-growing class of therapeutics, with a wide range of clinical applications. To assure their safety, these protein drugs must demonstrate highly consistent purity and stability. Key to these objectives is higher order structure measurements validated
Automated Antibody De Novo Sequencing and Its Utility in Biopharmaceutical Discovery.
Sen K I, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 28(5), 803-810 (2017)