安全性情報
NIST8461
Human Liver for Proteomics
NIST®SRM®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
包装
pkg of 0.5 g
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
clinical research
フォーマット
matrix material
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
NIST8461:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)