詳細
IgG 抗体サブタイプは、免疫系の中で最も大量に存在する血清免疫グロブリンです。IgG は B 細胞から分泌され、血液および細胞外液中に見出され、細菌、真菌およびウイルスにより引き起こされる感染症に対する防御を提供します。母体 IgG は胎盤を通して胎児に移行しますが、これは新生児の感染に対する免疫防御に不可欠です。IgG1 は IgG サブクラスの中で最も大量に存在します。
ヒト骨髄腫 IgG1, κ はヒト血漿から分画、イオン交換およびアフィニティークロマトグラフィー法により精製されます。
ヒト骨髄腫 IgG1, κ はヒト血漿から分画、イオン交換およびアフィニティークロマトグラフィー法により精製されます。
アプリケーション
精製された IgG1, κは、イムノグロブリンキャリブレータ―、リファレンス抗原、ブロッキング剤またはコーティングタンパク質として、ELISA、ドットイムノバインディング、ウェスタンブロッティング、免疫拡散、免疫電気泳動、血球凝集および細胞結合アッセイを含む多様な免疫アッセイに使用可能です。ヒト骨髄腫 IgG1, κ は、T 細胞および B 細胞反応を評価するためにマウスに注入され(500 μg)、CHO 細胞においてフローサイトメトリーにも使用されます。
物理的形状
0.02M Trisバッファ-生理食塩水溶液 (pH 8.0)。
アナリシスノート
免疫電気泳動および間接ELISA法により確認済み。
免責事項
弊社の製品は、弊社カタログや製品に付随する他社の文書において別段の記述がない限り、研究での用途のみを目的としており、他のいかなる目的、例えばこれに限るものではありませんが、許可されていない商用利用、in vitro 診断での利用、ex vivo もしくは in vivo での治療用途、またはヒトもしくは動物へのいかなる種類の消費もしくは応用にも使用できません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
I5154PROC:
I5154-BULK-N:
I5154-1MG-PW:
I5154-1MG:
I5154-BULK:
I5154-VAR:
I5154-PH:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bas Cornelis Jansen et al.
PloS one, 13(7), e0200280-e0200280 (2018-07-07)
High-performance liquid chromatography (HPLC) is widely used for absolute quantitation. The advent of new columns and HPLC technology has enabled higher sample throughput, and hence, larger scale studies that perform quantitation on different sample types (e.g. healthy controls vs. patients
Johnny W Peterson et al.
Infection and immunity, 74(2), 1016-1024 (2006-01-24)
Prevention of inhalation anthrax requires early and extended antibiotic therapy, and therefore, alternative treatment strategies are needed. We investigated whether a human monoclonal antibody (AVP-21D9) to protective antigen (PA) would protect mice, guinea pigs, and rabbits against anthrax. Control animals
Yann Gallais et al.
Immunology and cell biology, 95(3), 306-315 (2016-10-08)
Patients treated with therapeutic biological products (BP) frequently develop anti-drug antibodies (ADA) with potential neutralizing capacities leading to loss of clinical response or serious side effects. BP aggregates have been suggested to promote immunogenicity, thus enhancing ADA production. Dendritic cells
Bor-Ching Sheu et al.
Biosensors & bioelectronics, 26(2), 822-827 (2010-07-09)
Emerging evidence indicates that the conformation of C-reactive protein (CRP) plays important roles in human inflammation and cardiovascular disease (CVD). The different conformations in the structure of CRP under different pH conditions remain an important issue to be investigated for
Taehong Kwon et al.
Analytical chemistry, 92(7), 5267-5275 (2020-03-14)
We demonstrate a new micro/nanofluidic system for continuous and automatic monitoring of protein product size and quantity directly from the culture supernatant during a high-cell-concentration CHO cell perfusion culture. A microfluidic device enables clog-free cell retention for a bench-scale (350