詳細
IgGは、血漿および細胞外液に見られる主な抗体タイプであり、B細胞膜に発現しています。IgGは、IgG1、IgG2、IgG3、およびIgG4の4つのサブクラスにさらに細分化されています。抗原特異的IgG1の増加は、症候性感染およびTh2制御に関連しています。ヒトミエローマ由来のIgG1 λは、定量ELISAに使用できます。ヒトIgG1 λは、ヒトIgGと特異的に反応します。
IgG抗体サブタイプは、免疫系で最も多く見られる血清免疫グロブリンです。B細胞から分泌され、血液および細胞外液に含まれており、細菌、真菌、ウイルスによる感染から保護します。胎盤を通じて胎児に移行する母体のIgGは、新生児の感染症に対する免疫防御に不可欠です。IgG1は、IgGサブクラスで最も多く見られます。
ヒトミエローマIgG1、λは、分画クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィーおよびアフィニティークロマトグラフィーによりヒト血漿から精製されます。
ヒトミエローマIgG1、λは、分画クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィーおよびアフィニティークロマトグラフィーによりヒト血漿から精製されます。
アプリケーション
ヒトミエローマ由来のIgG1 λは、リファレンス抗原、ブロッキング剤、イムノグロブリンキャリブレーターまたはコーティングタンパク質として、ELISA、ドットブロットイムノバインディング、免疫拡散、免疫電気泳動、血球凝集、細胞結合アッセイ、およびウェスタンイムノブロッティングなどの様々な免疫アッセイに使用可能です。
精製されたIgG1、λは、イムノグロブリンキャリブレーター、リファレンス抗原、ブロッキング剤またはコーティングタンパク質として、ELISA、ドットブロットイムノバインディング、ウェスタンイムノブロッティング、免疫拡散、免疫電気泳動、血球凝集および細胞結合アッセイを含む多様な免疫アッセイに使用可能です。ヒトミエローマIgG1、λは、定量ELISAおよび固相ELISAの非特異的コントロールとして使用されました。10~100 ngの濃度範囲で、IgG1、λを定量ELISAに使用しました。また、ヒトミエローマIgG1、λは、サイズ排除クロマトグラフィーのコントロールとしても使用され、組換え抗体の純度を分析しました。
物理的形状
0.02M Trisバッファ-生理食塩水溶液 (pH 8.0)。
アナリシスノート
免疫電気泳動および間接ELISA法により確認済み。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
I5029-VAR:
I5029-1MG-PW:
I5029-1MG:
I5029-PH:
I5029-BULK:
I5029-BULK-N:
I5029PROC:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oncotarget, 8(43), 74058-74067 (2017-11-02)
In contrast to the negligible expression of the immunomodulating protein CD70 in normal tissue, we have demonstrated constitutive overexpression of CD70 on tumor cells in a subset of primary non-small cell lung cancer (NSCLC) biopsies. This can be exploited by
Journal of immunological methods, 72(1), 171-176 (1984-08-03)
The antibody titre and the optical density values in an ELISA are influenced by the epitope density of the antigen and the affinity of the antibody tested. This has major implications in the interpretation of ELISA results.
Veterinary parasitology, 147(1-2), 2-8 (2007-05-01)
Infection with Leishmania may have different outcomes in genetically distinct individuals and the course of infection is determined by the nature of the host innate and adaptive immune response. Thus in experimentally infected mice, and in naturally infected dogs or
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 36(2), 271-278 (2021-10-28)
The detection of serum anti-desmoglein (Dsg) IgG autoantibodies has been reported to be useful for assessment of disease activity in pemphigus. However, previous studies have reported that anti-Dsg autoantibodies remain detectable in some patients without active pemphigus lesions. To investigate
Biotechnology and bioengineering, 114(12), 2729-2738 (2017-08-24)
Immunoglobulins A (IgA) are crucially involved in protection of human mucosal surfaces from microbial pathogens. In this work, we devised and expressed in plants recombinant chimeric antifungal antibodies (Abs) of isotype A (IgA1, IgA2, and scFvFcA1), derived from a murine