Merck
V5255
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗ビメンチン マウス宿主抗体
clone VIM-13.2, ascites fluid
別名:
Anti-F5H288
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
VIM-13.2, monoclonal
化学種の反応性
chicken, rat, human, rabbit, frog, mouse
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured chicken fibroblasts
western blot: 1:500 using human fibroblasts cell extract
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VIM(7431)
mouse ... Vim(22352)
rat ... Vim(81818)
詳細
ビメンチンは、53 kDのタイプIII中間径フィラメントで、乳房筋上皮細胞、骨細胞、皮膚のランゲルハンス細胞、シュワン細胞、星状細胞(アストロサイト)で発現しています。モノクローナル抗ビメンチン抗体は、線維芽細胞、内皮細胞、リンパ組織、メラニン形成細胞におけるビメンチンの局在化を調べるための凍結組織切片の免疫蛍光標識において使用できます。またウェスタンブロッティングにも使用できます。マウス抗ビメンチン抗体は、ビメンチンと特異的に反応します。本製品は、培養ニワトリ線維芽細胞とも最高の反応性が確認されており、ヒトやマウスの細胞や組織とも反応します。このタンパク質モノマーは、α-ヘリックス構造の棒状ドメインとその両端にある頭部ドメインと尾部ドメインで構成されています。VIM遺伝子は、染色体10p13にマッピングされています。
免疫原
ヒト包皮繊維芽細胞。
アプリケーション
抗ビメンチンモノクローナル抗体は、以下に使用されています:
  • 間葉系の正常および病理組織におけるビメンチンの局在の、免疫細胞化学。
  • イムノブロッティングにも使用できます
  • 免疫蛍光
  • さらに、抗ビメンチン抗体は、肉腫、リンパ腫、およびメラノーマに由来する腫瘍および転位部位の区別にも使用できます。
生物化学的/生理学的作用
ビメンチンは、細胞の形状や運動性の維持において不可欠な役割を担っています。また、間葉系細胞の機械的ストレスに対する耐性ももたらします。ビメンチンは、線維芽細胞の運動性を誘発し、創傷治癒プロセスを促進します。ビメンチンフィラメントは、細胞骨格繊維系の一部を形成するため、細胞小器官を支えて固定し、また細胞完全性も維持します。ビメンチンは、がん細胞の発生、進行、転移、および上皮間葉転換のプロセスに関連しているため、腫瘍発生に寄与しています。この遺伝子の上方制御は、前立腺がん、胃腸腫瘍、肺がん、乳がん、CNS腫瘍、悪性黒色腫などさまざまながんにおいて確認されてます。
その他情報
この製品は、細胞培養ハイブリドーマを使用して生産された精製製品です。
SAB4200716抗ビメンチン抗体、ハイブリドーマ細胞培養物から生成したマウスモノクローナル
クローンVIM-13.2
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 3
Jan Code
V5255-100UL:
V5255-BULK:
V5255-.5ML:
V5255-.2ML:
V5255-VAR:
V5255-1VL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Non-muscle myosin heavy chain as a possible target for protein encoded by metastasis-related mts-1 gene.
Kriajevska M V, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 269(31), 19679-19682 (1994)
Downregulation of vimentin expression increased drug resistance in ovarian cancer cells.
Huo Y, et al.
Oncotarget, 7(29), 45876-45876 (2016)
N Takahashi et al.
The Journal of biological chemistry, 269(8), 5913-5917 (1994-02-25)
Retinoylation (retinoic acid acylation) is a posttranslational modification of proteins occurring in many eukaryotic cell lines. The widespread occurrence of retinoylation suggests that it may play a role in many effects of retinoic acid (RA) on cells. The regulatory subunits
Lateral association and elongation of vimentin intermediate filament proteins: a time-resolved light-scattering study.
Lopez C G, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 113(40), 11152-11157 (2016)
A novel role of vimentin filaments; binding and stabilization of collagen mRNAs.
Challa A A and Stefanovic B
Molecular and Cellular Biology (2011)