安全性情報
CBL202
Sigma-Aldrich
抗ビメンチン抗体、クローンVIM 3B4
clone VIM 3B4, Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
VIM 3B4, monoclonal
交差性
chicken, amphibian, bovine, monkey, canine, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
遺伝子情報
human ... VIM(7431)
特異性
間葉系起源のすべての細胞に存在する中間径フィラメントタンパク質ビメンチンに非常に特異的です。この抗体は、間葉由来の細胞(血管の内皮細胞および特定の平滑筋細胞を含む)、線維芽細胞、結合組織、すべてのタイプの血液細胞(胸腺細胞を含む)、間質および精巣のセルトリ細胞、卵巣濾胞細胞に対して陽性です。 ビメンチンと他の中間径フィラメントタンパク質との共発現の検出にも使用できます。 VIM 3B4は、ビメンチンに対して最も親和性の高いモノクローナル抗体であることが明らかになっています。特異的に検出される腫瘍:肉腫(筋肉腫を含む)、リンパ腫、メラノーマ。 モノクローナル抗体VIM3B4の結合領域は、Bohn et al.(1992)により特性評価されています。 著者らによれば、エピトープはビメンチンのアルファヘリックス領域(ロッドドメインコイル2)に局在しています。マウスビメンチンのaa 353の位置でのaa置換(抗体とマウスビメンチンとの弱い交差反応を説明することができる)により、結合領域を353の周囲に限定することができました。これらの知見はヒトビメンチンを用いたトランケーション変異導入実験により確認されました(Rogers et al., 1995)。反応するポリペプチド:間葉系細胞のMW 57 kDa中間径フィラメントタンパク質(ビメンチン)
免疫原
ウシレンズから精製したビメンチン
アプリケーション
ウェスタンブロット
免疫組織染色: 1:100、最低1時間のインキュベーション(パラフィンではより長時間)を行った凍結およびパラフィン包埋組織切片、パラフィン包埋切片ではプロテアーゼ全処理を推奨します 。
免疫蛍光
ELISA
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗ビメンチン抗体、クローンVIM 3B4は、ビメンチンの検出において、ELISA、IF、IH(P)、WBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
細胞骨格
ターゲットの説明
57 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインA精製
凍結乾燥品としてのプロテインA精製免疫グロブリン。 1 mLの蒸留水で溶解します。 最終溶液は、0.5% BSAと0.09%アジ化ナトリウムを含むPBS、pH 7.4です。
保管および安定性
受領日から最長12か月、2~8°Cで保存できます。
アナリシスノート
コントロール
RD細胞、 グリオーマ細胞、線維芽細胞(SV-80)、MDCK細胞株で陽性
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CBL202:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cytoskeletal components of lymphoid organs. I. Synthesis of cytokeratins 8 and 18 and desmin in subpopulations of extrafollicular reticulum cells of human lymph nodes, tonsils, and spleen.
Franke, W W and Moll, R
Differentiation, 36, 145-163 (1987)
Identification of differentially expressed genes in fetal rat forebrain exposed to a teratogen by cDNA microarray analysis.
S T Dheen,A J Hao,J Fu,P Gopalakrishnakone,E A Ling
Histology and Histopathology null
Cell type heterogeneity of intermediate filament expression in epithelia of the human pituitary gland.
Kasper, M, et al.
Histochemistry, 93, 93-103 (1989)
Lijie Liu et al.
Development, growth & differentiation, 49(8), 669-681 (2007-09-21)
To identify proteins involved in pancreatic development, we used a differential proteomics approach by comparing pancreatic extracts from four biologically significant stages of development: embryonic day (E) 15.5, E18.5, postnatal (P) days 0 and adult. By two-dimensional gel electrophoresis (2D-E)
Sites of origin and developmental dynamics of the neurons in the core and shell regions of torus semicircularis in the Chinese softshell turtle (Pelodiscus sinensis).
Chao Xi,Qiong Chen,Shao-Ju Zeng,Yu-Tao Lin,Yu-Fang Huang,Yu Liu,Xin-Wen Zhang,Ming-Xue Zuo
The Journal of Comparative Neurology null