Merck
すべての画像(9)
主要文書
安全性情報
ZRB1584
Sigma-Aldrich
抗ビメンチン抗体 クローン2I13 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
VIM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2I13, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 53.65 kDa
observed mol wt ~54 kDa
交差性
mouse, human, rat
交差性(ホモロジーによる予測)
bovine, porcine
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Vim(280955)
human ... VIM(7431)
mouse ... Vim(22352)
pig ... Vim(100522394)
rat ... Vim(81818)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2I13は、ビメンチンを特異的に検出するウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端側半分に由来する15個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトビメンチンのN末端側半分の15個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、L6、U251、K562、HEK293細胞ライセート中のビメンチンを検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、ビメンチンペプチドと結合し、KD値は5.5 x 10^(-7)でした。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト腎臓組織切片のビメンチンを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗ビメンチン クローン2I13 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1584)は、ビメンチンを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
ビメンチン(UniProt:P08670)は、ヒトVIM遺伝子(Gene ID:7431)によってコードされています。 ビメンチンはさまざまな非筋細胞に見られるクラスIII中間径フィラメントです。ビメンチンは間葉細胞の中間径フィラメントの主要サブユニットタンパク質です。ビメンチンは、核、小胞体、ミトコンドリアの側面または末端に付着しています。通常、細胞接着、EMT、細胞骨格リモデリングが起きる細胞で発現します。また、核-細胞膜間のタンパク質の細胞内輸送にも関わっています。ビメンチンは、細胞内のオートファゴソーム、リソソーム、ゴルジ複合体の位置決定にも関与しています。また、脂肪滴を含むステロイド産生用コレステロールの貯蔵ネットワークとして役割を果たすことによる、ステロイド合成速度への関与が示唆されています。ビメンチンの中心はらせん型の桿状ドメインでできています。桿状ドメインのN末端部分はアミノ酸残基7個の配列で構成されたコイル1モチーフで、1番目と4番目のアミノ酸残基は疎水性です。桿状ドメインのC末端側半分には、疎水性パターンを示すコイル2モチーフがあります。細胞内のビメンチンの構造は動的に変化し、再構成によってフィラメントになるか、可溶性の四量体タンパク質になります。 ビメンチンの頭部と尾部のドメインには35を超えるリン酸化部位があり、セリン残基がリン酸化されるとビメンチンのサブユニットの重合が阻害されるため、ビメンチンフィラメントの脱重合が促進し、ビメンチンの溶解度が上昇すると報告されています。こうしたビメンチンのリン酸化は、タンパク質間相互作用および細胞内シグナル伝達も調節します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Danielsson, F., et al. (2018). Cells. 7(10); 147; Lowery, J., et al. (2015). J. Biol. Chem. 290(28); 17145-17153)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZRB1584-25UL:
ZRB1584-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)