安全性情報
AB5733
Sigma-Aldrich
抗ビメンチン抗体
serum, Chemicon®
別名:
Anti-F5H288
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
chicken
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat, mouse, chicken, feline, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VIM(7431)
特異性
ビメンチンを認識します。
免疫原
リコンビナントビメンチン
アプリケーション
この抗ビメンチン抗体を用いたビメンチンの検出において、ICでの使用が検証されています。
免疫細胞染色:1:1,000~1:5,000。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
細胞骨格
物理的形状
ニワトリIgY、PBS溶液、5 mMアジ化ナトリウム(保存剤)含有
未精製
保管および安定性
-20°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
乳がん組織、結腸、前立腺、扁桃腺、扁桃腺リンパ腫、子宮、尿管
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB5733:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cooperative signaling between oncostatin M, hepatocyte growth factor and transforming growth factor-? enhances epithelial to mesenchymal transition in lung and pancreatic tumor models.
Gretchen M Argast,Peter Mercado,Iain J Mulford,Matthew O'Connor,David M Keane et al.
Cells Tissues Organs null
Repression of a potassium channel by nuclear hormone receptor and TGF-? signaling modulates insulin signaling in Caenorhabditis elegans.
Park, D; Jones, KL; Lee, H; Snutch, TP; Taubert, S; Riddle, DL
PLoS Genetics null
A mammary stem cell population identified and characterized in late embryogenesis reveals similarities to human breast cancer.
Spike, BT; Engle, DD; Lin, JC; Cheung, SK; La, J; Wahl, GM
Cell Stem Cell null
A systems view of epithelial-mesenchymal transition signaling states.
Thomson, S; Petti, F; Sujka-Kwok, I; Mercado, P; Bean, J; Monaghan, M; Seymour et al.
Clinical & Experimental Metastasis null
GFAP isoforms in adult mouse brain with a focus on neurogenic astrocytes and reactive astrogliosis in mouse models of Alzheimer disease.
Kamphuis, W; Mamber, C; Moeton, M; Kooijman, L; Sluijs, JA; Jansen, AH; Verveer et al.
Testing null