主要文書
CBL271
Sigma-Aldrich
抗線維芽細胞抗体、クローンTE-7
clone TE-7, Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TE-7, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FGF1(2246)
関連するカテゴリー
特異性
この抗体は、組織中の線維芽細胞ならびに培養した線維芽細胞と反応します。 皮膚切片上では、抗体は表皮基底層細胞と反応します。抗体TE-7により決定される抗原は、中胚葉由来(間葉系)ヒト結合組織およびそのような組織に由来する腫瘍、例えば線維肉腫のマーカーであると考えられます(Haynes, B.F., et al. (1984) J. Exp. Med. 159(4):1149-1168)。抗体は、線維芽細胞による胸腺上皮培養コンタミネーションの評価や胎児の中胚葉由来の細胞の同定に有用です。
免疫原
全ヒト胸腺ストローマ細胞(Haynes, B.F., et al. (1984). J. Exp. Med. 159(4):1149-1168)。
アプリケーション
この抗線維芽細胞抗体、クローンTEは、線維芽細胞の検出において、フローサイトメトリー(FC)、免疫細胞染色(ICC)、免疫蛍光(IF)、および免疫組織染色(IHC)での使用が検証されています。
免疫組織染色:代表的なロットは、ミオパチー状態の患者由来のパラフィン包埋腓腹筋切片の線維芽細胞を免疫染色しました(Duy Minh Ha, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NEの厚意による提供)。
免疫細胞染色:代表的なロットは、蛍光免疫細胞染色によりヒト筋線維芽細胞を免疫染色しました(Agley, C.C., et al. (2015). J. Vis. Exp. (95):52049)。
免疫細胞染色:代表的なロットは、免疫細胞染色により、MRC-5胎児線維芽細胞および正常ヒト皮膚線維芽細胞(NHDF)を免疫染色しましたが、線維細胞やマクロファージは免疫染色しませんでした(Bertolotto, C., et al. (2009). PLoS One. 4(10):e7475)。
フローサイトメトリー:代表的なロットは、ヒトESCおよびiPSCから分化した線維芽細胞を検出しました(Zhang, J., et al. (2012). Circ. Res. 111(9):1125-1136)。
免疫蛍光:代表的なロットは、蛍光免疫組織染色により、ヒト骨格筋凍結切片の線維芽細胞を免疫染色しました(Agley, C.C., et al. (2013). J. Cell. Sci. 126(Pt 24):5610-5625)。
免疫蛍光染色:代表的なロットは、蛍光免疫組織染色により、アセトン固定、凍結ヒト組織切片の線維性間質および血管を免疫染色しました(Haynes, B.F., et al. (1984). J. Exp. Med. 159(4):1149-1168)。
研究カテゴリー
炎症・免疫
研究サブカテゴリー
免疫グロブリン・免疫
物理的形状
このモノクローナル抗体は、10 mMアジ化ナトリウムおよび1 mg/mLのウシ血清アルブミンを含むリン酸緩衝食塩水に、100 μg/mLの濃度で含まれています。 各ラボが、特定の用途に使用する最適なワーキング抗体価を決定することをお勧めします。
フォーマット:精製
保管および安定性
購入後1か月以内に使用する場合は+4°Cで保存し、長期保存には抗体を少量ずつに分注して-20°Cで保存してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
文書ライブラリにアクセスする
The human thymic microenvironment.
Haynes, B F
Advances in Immunology, 36, 87-142 (1984)
Intrathymic and extrathymic T cell maturation.
Stutman, O
Immunological Reviews, 42, 138-184 (1978)
Katharine M Hinchcliff et al.
Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS, 70(5), 568-576 (2017-03-28)
AlloDerm RTU® and AlloMaxTM are two acellular dermal matrices (ADMs) used in implant-based breast reconstruction. In this study, we examined whether different processing methods for the ADMs lead to a disparity in histologic, clinical, and financial outcomes after breast reconstruction.
Yusuke Hirano et al.
International journal of urology : official journal of the Japanese Urological Association, 30(1), 107-112 (2022-09-21)
Myofibroblast-dominant proliferation (relative to fibroblast proliferation) is the key process in urethral fibrosis, but its association with clinical features is not understood. We conducted a histological analysis of urethral strictures and examined the association between myofibroblast proliferation and stricture characteristics.
Duy M Ha et al.
Journal of translational medicine, 14, 39-39 (2016-02-06)
Lower leg ischemia, myopathy, and limb dysfunction are distinguishing features of peripheral artery disease (PAD). The myopathy of PAD is characterized by myofiber degeneration in association with extracellular matrix expansion, and increased expression of transforming growth factor-beta 1 (TGF-β1; a