安全性情報
07-2274
Sigma-Aldrich
抗FSP1/S100A4抗体
from rabbit
別名:
S100 calcium binding protein A4, S100 calcium-binding protein A4, fibroblast-specific protein-1, leukemia multidrug resistance associated protein, S100 calcium binding protein A4 (calcium protein, calvasculin, metastasin, murine placental homolog), malig
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... S100A4(6275)
mouse ... S100A4(20198)
詳細
線維芽細胞特異的タンパク質-1(FSP1)/S100A4は、S100スーパーファミリーに属する細胞質カルシウム結合タンパク質であり、 これまでに少なくとも21個のメンバーが同定されています。研究者は、FSP1/S1004Aが、線維芽細胞(Iwano et al., 2001; Strutz et al., 1995)、上皮間葉転換(EMT)中の上皮細胞および内皮細胞(Iwano et al., 2002; Zeisberg and Neilson, 2009)、転移表現型への移行を完了した上皮がん細胞(Xue et al., 2003)で高度に発現されていると考えています。
免疫原
エピトープ:不明
マウスFSP1/S100-A4に相当するヒスチジンタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
この抗FSP1/S100A4を用いたFSP1/S100A4タンパク質の検出は、WBおよびIHCでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのHeLa細胞ライセートのS100-A4を検出できます。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
GPCR、cAMP/cGMP、カルシウムシグナル伝達
品質
NIH/3T3細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLの本抗体は、10 µgのNIH/3T3細胞ライセートでFSP1/S100-A4を検出できます。
ターゲットの説明
約12 kDa
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含有するPBSを含む精製ウサギポリクローナル抗体。
フォーマット:精製
精製プロテインG
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
NIH/3T3細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-2274:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thomas Bärnthaler et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 145(3), 818-833 (2019-12-10)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a disease with high 5-year mortality and few therapeutic options. Prostaglandin (PG) E2 exhibits antifibrotic properties and is reduced in bronchoalveolar lavage from patients with IPF. 15-Prostaglandin dehydrogenase (15-PGDH) is the key enzyme in PGE2
Xinyi Wang et al.
JCI insight, 5(12) (2020-05-13)
Renal fibrosis features exaggerated inflammation, extracellular matrix (ECM) deposition, and peritubular capillary loss. We previously showed that IL-10 stimulates high-molecular weight hyaluronan (HMW-HA) expression by fibroblasts, and we hypothesize that HMW-HA attenuates renal fibrosis by reducing inflammation and ECM remodeling.
Elizabeth F Redente et al.
JCI insight, 6(1) (2020-12-09)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a progressive, irreversible fibrotic disease of the distal lung alveoli that culminates in respiratory failure and reduced lifespan. Unlike normal lung repair in response to injury, IPF is associated with the accumulation and persistence of
Meiling Melzer et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (157) (2020-04-01)
Cardiac fibrosis in response to injury is a physiological response to wound healing. Efforts have been made to study and target fibroblast subtypes that mitigate fibrosis. However, fibroblast research has been hindered due to the lack of universally acceptable fibroblast
Jiyoung Lee et al.
Scientific reports, 11(1), 14950-14950 (2021-07-24)
The inflammatory chemokines, monocyte chemoattractant protein (MCP)-1 and IL-8, are produced by normal trabecular meshwork cells (TM) and elevated in the aqueous humor of primary open angle glaucoma (POAG) and hypertensive anterior uveitis associated with viral infection. However, their role