安全性情報
ABT11
Sigma-Aldrich
抗線維芽細胞活性化タンパク質α(FAP)抗体
from rabbit
別名:
fibroblast activation protein, alpha, fibroblast activation protein, alpha subunit, integral membrane serine protease, seprase, 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, FAP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FAP(2191)
詳細
線維芽細胞活性化タンパク質α(FAP、別名:Seprase)は、97 kDaのII型細胞表面糖タンパク質で、セリンプロテアーゼファミリーに属しています。FAPは線維芽細胞特異的と考えられていますが、健康な正常線維芽細胞には認められません。FAPは、間質腫瘍線維芽細胞で最も多く認められ、ECM細胞周囲タンパク質溶解、内皮細胞の遊走、およびECMへの浸潤に関与している可能性があります。FAPの存在量は、ヒト上皮癌、特に乳癌、大腸癌、肺癌、卵巣癌で増加します。またFAPは、発達中の細胞、または創傷治癒中の組織や慢性炎症状態にある組織で一時的に認められることもあります。 腫瘍線維芽細胞や炎症組織の両方に特異的に分布することから、FAPは腫瘍-間質の研究および治療薬の研究における有望な研究対象となっています。
特異性
この抗体は、線維芽細胞活性化タンパク質αの細胞外ドメインを認識します。
免疫原
エピトープ:細胞外ドメイン
ヒトFAPに相当するヒストンタグ付きリコンビナント・タンパク質。
アプリケーション
この抗線維芽細胞活性化タンパク質α(FAP)抗体は、WBおよびIHでの使用について検証済みであり、線維芽細胞活性化タンパク質α(FAP)を検出できます。
免疫組織染色: FAP抗体を希釈倍率1:750で使用し、C.B17マウス由来のHEK-FAPまたはHT-29異種移植腫瘍の凍結組織切片を免疫組織染色しました(Cheng、2002)。
阻害: FAP抗体によるジペプチジルペプチダーゼ活性のHT-29異種移植腫瘍に対する阻害が、独立した研究所で証明されました(Cheng、2002)。
研究のカテゴリ
細胞構造
アポトーシスおよびがん
研究のサブカテゴリ
ECMタンパク質
腫瘍マーカー
品質
HEK-FAP異種移植腫瘍ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング: 2.5 µg/mLで使用、HEK-FAP異種移植腫瘍ライセート10 µg中のFAPを検出できます。
ターゲットの説明
実測分子量:約90 kDa。 線維芽細胞活性化タンパク質には、算出分子量88 kDaと27 kDaの2つのアイソフォームが存在します。いずれのバンドも特定の細胞株で認められる可能性があります。
物理的形状
フォーマット:精製品
硫酸アンモニウム
精製ウサギポリクローナル抗体、0.05%アジ化ナトリウムを含有するPBS緩衝液(pH7.2)に溶解。
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
対照
HEK-FAP異種移植腫瘍ライセート
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ABT11:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marian C Okondo et al.
Nature chemical biology, 13(1), 46-53 (2016-11-08)
Val-boroPro (Talabostat, PT-100), a nonselective inhibitor of post-proline cleaving serine proteases, stimulates mammalian immune systems through an unknown mechanism of action. Despite this lack of mechanistic understanding, Val-boroPro has attracted substantial interest as a potential anticancer agent, reaching phase 3