SML0044
Tubastatin A 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
N-ヒドロキシ-4-(2-メチル-1,2,3,4-テトラヒドロ-ピリド[4,3-b]インドール-5-イルメチル)ベンズアミド ヒドロクロリエド; N-ヒドロキシ-4-((2-メチル-3,4-ジヒドロ-1H-ピリド[4,3-b]-インドール-5(2H)-イル)メチル)ベンズアミド 塩酸塩
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to tan
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(NO)C1=CC=C(CN2C3=C(C=CC=C3)C4=C2CCN(C)C4)C=C1.Cl
InChI
1S/C20H21N3O2.ClH/c1-22-11-10-19-17(13-22)16-4-2-3-5-18(16)23(19)12-14-6-8-15(9-7-14)20(24)21-25;/h2-9,25H,10-13H2,1H3,(H,21,24);1H
InChI Key
LJTSJTWIMOGKRJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0044-5MG:
SML0044-BULK:
SML0044-IP:
SML0044-25MG:
SML0044-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.