クローン
S24-18, monoclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
分子量
antigen predicted mol wt 300 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
1 mg/mL
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5200080-100UG:
試験成績書(COA)
COA(試験成績書)のサンプル
これはCOAのサンプルであり、この製品の最近製造されたロットを示すものではありません。