Merck
763136
Sigma-Aldrich
Chloro(2-di-tert-butylphosphino-3,4,5,6-tetramethyl-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl)gold(I)
97%
別名:
Me4-tert-butyl XPhos-AuCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H53AuClP
CAS番号:
分子量:
713.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
221-224 °C (decomposition)
SMILES記法
Cl[Au].CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2c(C)c(C)c(C)c(C)c2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C33H53P.Au.ClH/c1-19(2)26-17-27(20(3)4)30(28(18-26)21(5)6)29-24(9)22(7)23(8)25(10)31(29)34(32(11,12)13)33(14,15)16;;/h17-21H,1-16H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI Key
IVIUDGKUDMXYRK-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
763136-500MG:
763136-BULK:
763136-VAR:
763136-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)