ABF23
Anti-NLRP3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 3, Angiotensin/vasopressin receptor AII/AVP-like, Caterpiller protein 1.1, CLR1.1, Cold autoinflammatory syndrome 1 protein, Cryopyrin, PYRIN-containing APAF1-like protein 1, NLRP3
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NLRP3(114548)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
免疫シグナル伝達
品質
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NLRP3 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
THP-1 cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABF23:
試験成績書(COA)