OK to freeze
protect from light
色
yellow
溶解性
water: 5 mg/mL
蛍光検出
λex ~385 nm (free)
λex ~437 nm
λem ~445 nm (free)
λem ~485 nm
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
詳細
生物化学的/生理学的作用
Exhibits enhanced fluorescence upon binding to amyloid fibrils
包装
警告
再構成
その他情報
Naiki, H. and Nakakuki, K. 1996. Lab. Invest.74, 374.
LeVine, H. 1993. Protein Sci.2, 404.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
596200-500MG:
596200-MG:
試験成績書(COA)