Merck
10417
Sigma-Aldrich
8-アニリノ-1-ナフタレンスルホン酸 アンモニウム塩
for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
別名:
1,8-ANS NH4, ANSA, N-フェニルペリ酸, アンモニウム8-アニリノ-1-ナフタレンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C16H13NO3S · NH3
CAS番号:
分子量:
316.37
Beilstein:
3581235
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
グレード
for fluorescence
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
solid
損失
≤2.5% loss on drying
mp
245-253 °C
溶解性
H2O: 0.1 g/5mL, clear to very slightly hazy (hot)
NaOH: 1 N
H2O: soluble
acetone: soluble
methanol: soluble
蛍光検出
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
N.OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S.H3N/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3
InChI Key
IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ANSは、シクロデキストリンと封入複合体を形成します。このモデル系は、生物学的な認識を模倣するのに有用で、遊離ANSとANS複合体との蛍光変化を測定することにより検討できます。ANSがシクロデキストリンの疎水性コアに入ると、蛍光が増大します。この試薬相は、ナトリウム選択性ファイバー光センサーを活用します。この試薬相は銅(II)の高分子電解質も含有し、ナトリウムが存在しない場合には、この電解質とANSAとが結合し蛍光は発しません。ナトリウムが存在する場合、ANSAはイオン対を形成する陽イオン複合体になり、蛍光を発します。ANSはジブロックポリマーに取り込まれることが多く、部分的な環境(すなわち温度、pHなど)変化により放出することがあります。ANSは、界面活性剤や両親媒性ポリマーの分子集合体を検討する蛍光プローブとして広く用いられます。ANSの発光が最大となり青色にシフトすると、このフルオロフォアは、それほど極性の高くない媒体にも確認されることが示されているからです。タンパク質研究の蛍光プローブとして、定常状態や動的状態の蛍光測定など各種方法に用いられます。
タンパク質研究用の蛍光プロ-ブ
本製品は、タンパク質研究用の両親媒性蛍光プローブです。非結合色素が380 nmで励起すると、ピークが545 nmである弱い蛍光が放射されます。色素がタンパク質の疎水性領域に結合すると、ANSの蛍光強度が上がります。タンパク質-ANS錯体は、470 nmの幅広いピークにシフトした発光スペクトルを有します。タンパク質は、pH 8で相対量子収量を溶液中の遊離ANSの40倍に増やします。ANSは以下の目的で使用されてきました。タンパク質の疎水性領域に結合してタンパク質の立体配座の変化をモニターする、多くの場合、レポーターレガンドまたは競争的レガンドとして作用して、タンパク質結合相互作用に関する新しい知見を得る、光受容体細胞膜の視覚的励起のプロセスと構造面を調査する、および高密度および低密度リポタンパク質の構造を調べて(分裂させる)。化学発光酵素免疫アッセイシステムの担体として、および酵母生存率決定用の色素としても使われています。アポおよびホロ酵母アルコールデヒドロゲナーゼの立体配座状態が、ANS蛍光を使用した低pH条件下で報告されています。ANSは、界面活性剤や両親媒性ポリマーの分子集合体を研究するための蛍光プローブとして広く使用されています。これは、発光ピークが青方向にシフトすれば、蛍光団が低極性の媒体に位置していることが分かるからです
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
10417-INTR-F:
10417-RSAMPLE-F:
10417-VAR-F:
10417-25G-F:
10417-100G-F:
10417-5G-F:
10417-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
W P Le et al.
Journal of biochemistry, 119(4), 674-679 (1996-04-01)
Under conditions of low pH, the conformational states of holo-YADH and apo-YADH were examined by protein intrinsic fluorescence, ANS fluorescence, and far-UV CD measurements. The results obtained show that a low ionic strength, with the addition of HCl, the holo-
The use of fluorescent probes for the study of membranes.
A Azzi
Methods in enzymology, 32, 234-246 (1974-01-01)
M Collini et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 9(10), 1968-1974 (2000-12-06)
The fluorescence time decay parameters of the beta-lactoglobulin-1-anilinonaphthalene-8-sulfonate complex have been investigated under physical and chemical perturbations (2 < pH < 8 and added electrolyte 0 < NaCl < 0.5 M) to obtain new insight on the nature of the
Tianlin Wang et al.
Journal of chromatography. A, 987(1-2), 485-492 (2003-03-05)
An indirect capillary electrophoresis (CE) method was developed based on two competitive chemical equilibria for determining the stability constant of an inclusion complex formed between a cyclodextrin and a solute. 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid was employed as a fluorescence probe. A linear
L D'Alfonso et al.
Biochimica et biophysica acta, 1432(2), 194-202 (1999-07-17)
Steady-state and dynamic fluorescence titrations show that: (a) the complex between beta-lactoglobulin (BLG) and 1-anilinonaphthalene-8-sulfonate (ANS) displays a heterogeneous equilibrium with large changes in the binding strength vs. pH and ion concentration; and (b) the fluorescence response of bound ANS
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.