詳細
redox potential: 124 mV ±5 mV, 25°C
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
pharmaceutical
フォーマット
mixture
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This Redox standard has a potential of 124 mV ±5 mV. It refers to the potential of the platinum electrode versus the Ag/AgCl reference electrode in 3M potassium chloride.
アプリケーション
Redox standard acts as a control standard rather than a calibration standard which controls the functionality of the sensing and reference electrodes.
特徴および利点
- Broad range of values
- Very high specifications (±5mV)
- Detailed safety data sheet (SDS) available
- Certified with proven verifiable accuracy and uncertainty of measurement
- Guaranteed stability throughout its entire shelf life
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
04887-VAR:
04887-500ML:
04887-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)