安全性情報
87783
Supelco
Redox standard
650 mV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
詳細
redox potential: 650 mV ±5 mV, 25°C
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
pharmaceutical
フォーマット
mixture
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Redox standard has a potential of 650 mV ±5 mV. It refers to the potential of the platinum electrode versus the Ag/AgCl reference electrode in 3M potassium chloride.
アプリケーション
Redox standard acts as a control standard rather than a calibration standard which controls the functionality of the sensing and reference electrodes.
特徴および利点
  • Broad range of values
  • Very high specifications (±5mV)
  • Detailed safety data sheet (SDS) available
  • Certified with proven verifiable accuracy and uncertainty of measurement
  • Guaranteed stability throughout its entire shelf life
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
87783-500ML:
87783-VAR:
87783-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)