結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GE-1, monoclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
human
テクニック
ELISA: 1:20,000-1:30,000 using 5 μg/mL Human IgE myeloma for coating
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
IXO97772:
SAB4200755-VAR:
SAB4200755-1VL:
SAB4200755-1VL-PW:
SAB4200755-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB4200755-1VL | 4061823904537 |