抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GE-1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 1 μg/mL Human IgE myeloma for coating
immunoblotting: suitable
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg/test using Human IgE myeloma
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
SAB4200741-100UL:
SAB4200741-BULK:
SAB4200741-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB4200741-100UL | 4061831495553 |