安全性情報
D8406
Sigma-Aldrich
抗ジニトロフェニル抗体、マウスモノクローナル
IgE isotype, ~1 mg/mL, clone SPE-7, affinity purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
モノクローナル抗DNP抗体, 抗 Dnp Ige, 抗-DNP IGE - マウスモノクローナル抗-ジニトロフェニル抗体, 抗-Dnp Ige, 抗ジニトロフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SPE-7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
濃度
~1 mg/mL
テクニック
indirect ELISA: 0.05-0.1 μg/mL using using 0.5 μg/well DNP-BSA as the coating antigen and 1 μg/mL Monoclonal Anti-Mouse IgE, Peroxidase conjugate as the detector antibody.
アイソタイプ
IgE
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジニトロフェニル(DNP)は、免疫学的アッセイにおいて、一次または二次プローブの標識にしばしば使用されるハプテンです。そのため、抗-DNP抗体は、ターゲット分子の検出および解析に有用なツールとなります。モノクローナル抗-DNP抗体は、DNPに特異的です。
IgE遺伝子は、ヒト染色体14にコードされていますIgEは最も量の少ない血中抗体ですが、アレルゲンに対する過敏症反応の誘起に重要です。
免疫原
DNP-KLH複合体
アプリケーション
アレルギ-反応の実験的誘発や、マウスIgE源として用いられます。
モノクローナル抗-ジニトロフェニル抗体は、フローサイトメトリーや免疫細胞化学的分析での使用に適しています。
モノクローナル抗-ジニトロフェニル特異的マウスIgEは、マイクロプレートリーダーや蛍光分光光度計を使用した、ラット肥満細胞の脱顆粒の測定に使用されています。
本抗体が使用され成功しているアプリケーションや関連の査読論文を以下に示します。
ウェスタンブロッティング(1論文)
本抗体は、コントロールされたアレルギー反応の実験的誘起や、マウスIgEのソースとして使用できます。全身性アナフィラキシーを引き起こすため、3 μgの抗-DNPマウスIgEをマウスに注入し、その後、500 μgのDNP-BSAを20時間後に静脈内投与しました。局所性アナフィラキシーを引き起こすため、10 ngの抗-DNPマウスIgEをマウスの皮内に注入し、その後、500 μgのDNP-BSAを静脈内投与します。
本抗体はアレルギ-反応の実験的に誘発する場合やマウスIgE源として用いることができます。
生物化学的/生理学的作用
IgEは、アレルゲン応答におけるクラススイッチ組み換えによって、B細胞により産生されます。IgEはまた、肥満細胞にも関連し、特に喘息やアレルギー性鼻炎におけるアレルゲンへの応答によって大量に産生されます。IgEは、肥満細胞の恒常性を調節しており、食物アレルギーにおいて増加します。IgEは、リウマチや全身性エリテマトーデスなどの自己免疫疾患の病因であることが示唆されています。IgEレベルは、特に喘息患者において、クロモソーム14上に存在する他の遺伝子によって調節されています。シグナル伝達性転写因子3(STAT3)の変異を持った患者は、高IgE症候群(HIES)と呼ばれる高レベルのIgEに関係があります。
物理的形状
15 mMのアジ化ナトリウムを含む、0.01 Mリン酸緩衝食塩水、pH 7.4溶液です。
保管および安定性
継続して使用する場合は、2~8°Cで保存し、1ヶ月まで使用できます。長期保存する場合は、溶液を小分けして-20°Cで冷凍してください。凍結融解の繰り返しや、自動霜取り装置のついたフリーザーでの保管はお勧めしません。長期保存によって僅かに濁りが生じた場合は、使用前に遠心分離し、溶液を透明にしてください。希釈したサンプルは、12時間以内に使用しない場合は、廃棄してください。
免責事項
弊社カタログまたは製品に付随する他社の文書内に別途記述のある場合を除き、弊社の製品は研究のみでの使用を意図したものであり、無許可での市販、in vitro診断、ex vivoまたはin vivoでの治療、あるいは、ヒトまたは動物に対するすべての種類の消費またはアプリケーションを含む、他のいかなる目的にも使用できません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
D8406-.2MG:
D8406-BULK:
D8406-VAR:
D8406-.5MG:
D8406-100UG:
IXO67685:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ae-Yeon Lee et al.
Biomolecules & therapeutics, 24(3), 283-290 (2016-05-03)
Oroxylum indicum has long been used in Asian traditional medicine to prevent and treat respiratory diseases, diabetes, diarrhea and other conditions. Oroxylin A is a flavone that is present in Oroxylum indicum and in Scutellaria baicalensis. Because the root extracts
Nathalie Launay et al.
Acta neuropathologica, 129(3), 399-415 (2015-01-01)
X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD) is a rare neurometabolic disease characterized by the accumulation of very long chain fatty acids (VLCFAs) due to a loss of function of the peroxisomal transporter ABCD1. Here, using in vivo and in vitro models, we demonstrate
Immunoglobulin E.
William EW, et al.
Archives of Pathology & Laboratory Medicine, 124(9), 1382-1385 (2000)
A processed human immunoglobulin epsilon gene has moved to chromosome 9.
Battey J, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 79(19), 5956-5960 (1982)
The who, where, and when of IgE in allergic airway disease.
Dullaers M, et al.
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 129(3), 5024-5032 (2012)